Description
- 100 % en tricot polyester à filaments continus
- Conception à deux plis avec une structure et un motif de inscrit unique
- Bord soudé aux ultrasons pour une contamination réduite des fibres
- Lavés et emballés dans le nouveau-né du nouveau-né’ s ISO Salle blanche de classe 4
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Tricot de polyester |
| Compatibilité | IPA, Acétone et autres solvants |
| Poids de base | 267 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |