Description
- Tricoté en tube à partir d'un fil de polyester à filaments continus de première qualité, 100 %, ne laissant que deux bords bruts (ensuite scellés)
- L'absence de bords non scellés réduit les risques d'abrasion et de contamination
- Essuyeur durable à deux épaisseurs offrant une capacité d'absorption deux à trois fois supérieure à celle du polyester à une épaisseur
- Lavé et conditionné dans un environnement ISO classe 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base : 134 g/m2 (17-988-421) ; 177 g/m2 (17-988-422).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Tricot de polyester |
| Poids de base | 145 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage de la chambre et traitement cmP |
| Afficher plus |