Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayonnement
Code produit 12367117 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3,3 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12367117 3,3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367117
Expédition estimée: 12-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour le stockage de matières radioactives, pour le maintien de microtubes, de tubes à centrifuger, de flacons à scintillation, de flacons universels, de cryotubes et de tubes Falcon.
  • Bêta – 3,3 L – (15 x 15 x 15 cm), à utiliser avec le sac CSR-BAG1
  • Une gamme de bacs de paillasse pour le stockage des matières radioactives
  • Tous les bacs sont dotés de couvercles à charnière et de pieds antidérapants rembourrés
  • Disponible pour la protection contre les rayons gamma et bêta
    • Dimensions intérieures : largeur x profondeur x hauteur, mm - 150 x 150 x 150 mm
    • Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur, mm - 170 x 170 x 170 mm
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le stockage de matières radioactives
Hauteur (métrique) 170mm
Type de produit Bac anti-rayonnement
Largeur (métrique) 170mm
Capacité 3,3 l