Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayonnement
Code produit 12307117 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12307117 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307117
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtes de sécurité anti-rayonnement, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, idéales pour la protection contre les rayons bêta ou gamma.
  • Bêta – 20 L – (38 x 21,5 x 23,5 cm), à utiliser avec le CSR-BAG5
  • Boîtes de sécurité anti-rayonnement bêta / gamma, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, boite Beta / Boite Gamma
  • Ces boîtes disposent d’un orifice central recouvert d’un couvercle à charnière, ce qui réduit l’exposition aux rayonnements pendant les procédures de pipetage
  • Disponible pour la protection contre les rayons gamma ou bêta
  • Fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons de scintillation, flacons universels, des cryotubes et tubes Falcon
  • Une gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, ce qui constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le stockage de matières radioactives
Hauteur (métrique) 400 mm
Type de produit Bac anti-rayonnement
Largeur (métrique) 235 mm
Capacité 20 l