Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de sécurité anti-rayonnement
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeskrivning
- Bacs de sécurité anti-rayonnement bêta de grande taille avec roues
- Bêta – 122L avec roues – (74 x 41 x 41 cm), à utiliser avec le sac CSR-BAG6
- Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour ranger des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons de scintillation, des tubes universels, des cryotubes et des tubes Falcon.
- Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Specifikationer
Specifikationer
| À utiliser avec (équipement) | Peuvent accueillir des inserts interchangeables pour accueillir des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon |
| Hauteur (métrique) | 760mm |
| Type de produit | Bac anti-rayonnement |
| Largeur (métrique) | 426mm |
| Capacité | 122 l |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?