Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de sécurité anti-rayonnement
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Bêta – 1L – (13 x 10 x 8 cm), à utiliser avec le sac CSR-BAG1
- Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour ranger des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons de scintillation, des tubes universels, des cryotubes et des tubes Falcon.
- Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour conserver les matières radioactives, microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Capacité | Microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon, 1 l |
| Type de produit | Boîte de stockage anti-rayonnement |