Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de sécurité anti-rayonnement
Code produit 12307127 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
580 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12307127 580 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307127
Expédition estimée: 24-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grands bacs de sécurité anti-rayonnements avec roues idéales pour la protection contre les rayonnements bêta et gamma.
  • Bêta – 47 L avec roues – (58 x 28,5 x 27 cm), à utiliser avec le sac CSR-BAG6
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (application) Pour conserver les microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
Hauteur (métrique) 580 mm
Capacité Microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon, 47 l
Type de produit Boîte de stockage anti-rayonnement