Description
- Disponible en acrylique standard de 10 mm avec protection bêta, en acrylique au plomb de 12 mm avec atténuation gamma, et également en version double blindage pour une protection contre les deux types d'émissions.
- La gamme complète de produits de radioprotection de Cleaver Scientific comprend une vaste sélection d'écrans, de boîtes, de poubelles, de plateaux, ainsi que divers accessoires et armoires.
- Disponible en petites, moyennes et grandes tailles, avec une base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous plan de travail.
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
Specifications
Specifications
| Profondeur (métrique) | 46 cm |
| Type de produit | Plaque de base anti-rayonnement bêta |
| Largeur (métrique) | 45 cm |