Learn More
Fisherbrand™ Écran de protection en forme de sablier contre les rayonnements bêta
Code produit 11517253 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11517253 Acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11517253
Expédition estimée: 06-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Écran de protection transparent
  • Fabriqué en acrylique pour une fabrication et une fabricabilité faciles
Spécification
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Protection contre les rayons bêta
Comprend Base plate
Type de produit Écran de protection en forme de sablier
Dimensions L x l : 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 po)