Learn More
Fisherbrand™ Écrans de radioprotection bêta
Code produit 12387177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Base incurvée
Base plate
Dimensions:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Comprend:
Angle 15deg; ; base incurvée
Angle de 15deg;
Angle de 45deg;
Grand angle fixe à 15deg;
Petit angle fixe de 15deg;
Petit angle fixe de 45deg;
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Dimensions Comprend Conditionnement
12387177 Base plate 531 x 350 x 300 mm Angle de 15deg; 1 pièce
12307177 Base plate 453 x 300 x 150 mm Petit angle fixe de 15deg; 1 pièce
12307187 Base plate 600 x 350 x 300 mm Angle de 45deg; 1 pièce
12347187 Base incurvée 530 x 350 x 300 mm Grand angle fixe à 15deg; 1 pièce
12327177 Base plate 455 x 300 x 150 mm Petit angle fixe de 45deg; -
12307197 Base incurvée 461 x 300 x 150 mm Angle 15deg; ; base incurvée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12387177
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour se protéger des rayonnements bêta, Fisherbrand™ Les écrans de protection contre les radiations sont disponibles en petites, moyennes et grandes tailles et avec une base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité, ou une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous la paillasse.
  • Bêta – Grand fixe 15° Angle – Base plate 35 x 53 cm, Base 35 x 30 cm
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
  • Écran, angle fixe de 15 degrés, base plate, dimensions 530 h x 350 l x 300 p mm
Spécification
Description Base plate
Comprend Angle de 15deg;
Type de produit Écran de radioprotection bêta
Dimensions 531 x 350 x 300 mm