Learn More
Fisherbrand™ Inserts pour boîte de stockage anti-rayonnement bêta Mini
Code produit 12367157 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
80mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12367157 80mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367157
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
  • Mini-insert de protection contre les radiations Cleaver pour tubes de 20 x 0,5 ml
  • Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour ranger des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons de scintillation, des tubes universels, des cryotubes et des tubes Falcon.
  • Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Mini
Spécification
À utiliser avec (application) Pour conserver les microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
À utiliser avec (équipement) Tubes FB58417 20 x 1,5 ml
Hauteur (métrique) 40mm
Capacité Microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
Type de produit Insert boîte de stockage anti-rayonnement mini
Largeur (métrique) 80mm