missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Binocular Tube, DM500/750

Product Code. 13283819
Click to view available options
Angle:
30°
45°
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13283819

Brand: Leica Microsystems 13613521

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

One of multiple suitable viewing head options for the DM500/700 microscopes. Leica Microsystems™ Binocular Tube, DM500/750 is avaliable with a 45° or 30° angle for viewing comfort.

  • For DM500/700 educational compound microscopes.
  • Available with a 45° or 30° angle.

Order Info

dimProductType

Specifications

Type Binocular Tube
Angle 30°
For Use With (Equipment) DM500/750 Series Microscopes
Quantity 1 Ea.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis