Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Description
- Bio-Simplex™ Les systèmes d'assemblage de flacons pour milieux de culture offrent des solutions en système fermé pour la manipulation aseptique d'échantillons, le transfert de fluides et le stockage. Réduire le risque de contamination croisée.
- Les technologies à usage unique minimisent les temps et les coûts d'assemblage, de nettoyage et de validation, améliorant ainsi l'efficacité.
- Comprend un EZ à 2 ports Top™ Fermeture de récipient fabriquée à partir de C-Flex™ résine et tubulure en élastomère thermoplastique (TPE) biopharmaceutique pour un passage de fluide sans obstruction et une étanchéité sécurisée entre les surfaces du flacon et du bouchon.
- Conçus pour le marché des bioprocédés, ces systèmes sont compatibles avec les dispositifs de connexion stériles et les soudeuses thermiques de tubes. Garantir une intégration transparente aux flux de travail existants.
- Validé pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10 -6 selon ANSI/AAMI/ISO 11137, assurant la confiance dans la stérilité et la sécurité du produit.
- La conception en système clos réduit les risques de contamination.
- Compatible avec le soudage et le scellage des tubes pour les opérations stériles.
- Conçu pour une faible perméabilité aux gaz, une faible liaison aux protéines et une grande clarté. Idéal pour le stockage des milieux de culture, ainsi que pour l'échantillonnage aseptique.
- Le système d'assemblage comprend un EZ surmoulé à deux ports Top™ , C-Flex™ tubulure d'entrée, tube plongeur et ligne de ventilation, flacon de milieu (60 mL à 2 L) et 0,2 μfiltre de ventilation m.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Cuve isolée | Non |
| À utiliser avec (équipement) | Médicament à usage unique Bioreactor |
| Type de tubulure | C-Flex Tubo con extremo tapado |
| Type de produit | Conjunto de botella de medios |