Learn More
Eppendorf™ Tubes™ Microtube 5,0 mL avec bouchon à vis
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17794994 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
Unit Size:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
17794994 5 mL 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17794994 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030122518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.05€
    79.00€ / 200 pièces
    Économisez 9.05€
    10% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Eppendorf Tubes™ Les flacons à bouchon à vis sont le choix idéal lorsque vous travaillez avec des volumes d'échantillons de taille moyenne (0,5 à 5,0 mL). Les variantes SafeCode améliorent l'identification des échantillons, tandis que l'option BioBased, fabriquée à partir de ressources renouvelables, offre une alternative écologique sans compromettre les performances.
La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire. Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
  • Garantit un stockage étanche et protège l'intégrité des échantillons.
  • Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, il améliore la flexibilité.
  • Des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et durables.
  • Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
  • Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
  • Disponible en Eppendorf Qualité, PCR Clean, stérile/pyrogène/DNase/RNase/humain et bactérien DNA-free et une qualité de qualité médico-légale pour l'ADN, garantissant une pureté testée.
  • L'option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons.
  • La fonction de correction d'erreurs ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 25 % de codes endommagés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificats ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, matériau USP classe 6 de première qualité
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Polypropylène
Comprend Microtubes biosourcés
Nb par paquet 100/paquet
Conditionnement 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
Quantité 200 tubes
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 68 mm
Diamètre (métrique) 15.2 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 25,000 x g
Pureté ou qualité Stérile, apyrogène, DNase, RNase, humaine et bactérienne DNA-free