Learn More
Gilac™ Plateau plat biosourcé
Description
- Plateau plat en matériau biosourcé.
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
- Un plateau plat peut servir à :
- plateaux de décongélation grâce à leur grille de séparation qui isole le produit de l'eau de décongélation.
- Récipient de préparation pour produits qui coulent.
- contenants d'ingrédients.
- récipients pour la conservation des échantillons de comparaison.
- Récipients de fermentation et de décantation.
- Emboîtement et empilage avec couvercle. Gestion de la traçabilité grâce à une étiquette d'identification du contenu (IML).
- 3 volumes disponibles : 3 L, 5 L, 8 L.
- Les plateaux plats biosourcés sont blancs et sans colorant.
- Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources naturelles renouvelables plutôt que de ressources fossiles.
- En tant que fabricant français responsable, GILAC propose désormais des alternatives aux matériaux standards, tout en maintenant un niveau optimal de qualité et de sécurité alimentaire.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 l |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Longueur (métrique) | 347 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Plateau de laboratoire |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Longueur (impériale) | 13,7 in |
| Hauteur (impériale) | 2,8 in |
| Largeur (impériale) | 9,1 in |
| Afficher plus |