Learn More
Gilac™ Caisse solide biosourcée
Code produit 17948411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
15 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17948411 15 l 1 pièce
17978801 9 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17948411 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G1794911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.29€
    18.29€ / 1 pièces
    Économisez 9.00€
    32% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La caisse solide biosourcée est conçue pour le stockage des matières premières ; son nettoyage est facile grâce à ses coins et son fond arrondis.
  • Caisse solide biosourcée 600 x 400.
  • Pour les traiteurs et restaurateurs : caisse de stockage pour matières premières.
  • Empilage avec et sans couvercle, capacité de hauteur d'empilage maximale.
  • Conception innovante pour encore plus de commodité :
    • Coins et fond arrondis pour un nettoyage facile.
    • Les renforts latéraux optimisés vous permettent de personnaliser les caisses avec votre logo.
    • Les angles extérieurs arrondis garantissent un environnement de travail sans dommages.
    • La caisse solide biosourcée est sans colorant et de couleur blanche.
  • Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources naturelles renouvelables plutôt que de sources d'énergie limitées comme les combustibles fossiles.
  • En tant que fabricant français responsable, GILAC propose désormais des alternatives aux matériaux standards, tout en maintenant un niveau optimal de qualité et de sécurité alimentaire.
  • Cette caisse robuste vient compléter la gamme existante de caisses robustes fabriquées avec des matériaux conventionnels.
Spécification
Capacité (impériale) 15 l
Capacité (métrique) 15 l
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Caisse
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 90 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Longueur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 400 mm
Largeur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 90 mm
Hauteur (impériale) 3,5 in