Learn More
Nitritex™ Marqueurs stériles pour salle blanche BioClean Permaflow™
Code produit 15994841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Description:
Double emballage, boîte de 10
Double ensachage
Emballé
Conditionnement:
10 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Description Conditionnement
15994841 Noir Double ensachage 10 pièces
15298308 Noir Emballé 200 pièces
15365905 Bleu Double emballage, boîte de 10 10 pièces
15278308 Bleu Double ensachage 200 pièces
15218318 Rouge Emballé 200 pièces
15904851 Rouge Double ensachage 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15994841 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur SBPFPBK1
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traité pour garantir ISO Classe 4& UE GMP Compatibilité de niveau A. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Les marqueurs pour salles blanches sont emballés individuellement et disponibles avec de l'encre noire, bleue ou rouge. Les variétés à double emballage sont disponibles.
  • Encre super permanente noire, bleue ou rouge
  • Résistant à la décoloration et à l’eau
  • Séchage rapide
  • Non toxique
  • Marquage résistant à l’alcool
  • L’encre Autoseal empêche le séchage
  • Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Description Double ensachage
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm