Learn More
Fisherbrand™ Détergent biodégradable
Code produit 11502773 Tous les produits Fisherbrand Produits
Code produit 11502773
Edge
Permet le nettoyage de tous types de verrerie de laboratoire, céramique, plastique, bains-marie à ultrasons, acier inox et métaux ferreux. Le détergent biodégradable Fisherbrand™ est un produit nettoyant très respectueux de l’environnement
Détergent entièrement biodégradable, exempt de phosphate et d’enzymes.
  • Élimine tous les résidus biologiques et la contamination radioactive
  • Utilisation dans des concentrations de 2 % à 5 % dans l’eau
  • Solution à 5 % environ au pH 10,8, solution à 2 % environ au pH 10,3 Convient à tous les types de verrerie de laboratoire, céramique, plastique, bains-marie à ultrasons, acier inox et métaux ferreux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent biodégradable
Forme Liquide
pH 10,8 (5 %), 10,3 (2 %)
Aspect Bleu
Certifications/Conformité Certificat d’analyse
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 5 L