Learn More
Micronova™ Sacs à déchets biologiques irradiés
Code produit 17843818 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Capacité (métrique):
120 l
200 l
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement
17843818 Jaune 120 l 50 pièces
18886070 Rouge 200 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17843818 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BL432YEIRBB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en LDPE conforme aux normes de la FDA, chaque sac pour déchets biologiques affiche un grand symbole de risque biologique et un message d'avertissement. Fourni irradié [dose minimale : 25 kGy (SAL : 10-6)] ils sont idéaux pour les salles aseptiques en thérapie cellulaire et disciplines connexes. Disponibles à plat, par lots de 5, ou sur rouleau à noyau plastique.
  • Type de produit : Sac à déchets biologiques
  • Matériau : PEBD
  • Épaisseur : 4 mm
  • Stérile : Oui
  • Méthode de stérilisation : Irradiation [Dose minimale : 25 kGy (SAL : 10 -6 )]
Especificaciones
Capacité (métrique) 120 l
Certifications/Conformité FDA: Reglamento 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNTO: ASTM D1709 y ASTM D1922; Fabricación: ISO 9001; Entornos controlados: ISO 5 - 9 Salas blancas
Type de bouchon Aucune
Conception Símbolo de riesgo biológico y advertencia impresos en cada bolsa
Capacité (impériale) 32 gal
Couleur Jaune
Dimensions (L x l) 32 x 40 in.
Jetable Usage unique
Quantité 50/Cs.
Forme Fondo plisado duradero
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Eliminación de residuos biopeligrosos
Épaisseur 4 mm
Conditionnement 5 revestimientos/bolsa doble
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.