Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
Code produit 15519083 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Porte-sacs
Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (métrique):
2 L
9 l
19 L
40 l
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité (métrique) Conditionnement
15519083 Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées 2 L 500 pièces
16320676 Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées 9 l 200 pièces
15529083 Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées 19 L 200 pièces
16330676 Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées 40 l 200 pièces
16300676 Porte-sacs 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15519083 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS10320
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sacs pour déchets biologiques à usage personnel ou en laboratoire, disponibles en plusieurs tailles pour répondre à tous les besoins.
  • Sac de collecte du matériel contaminé
  • Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
  • Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
  • Autoclavable à 250 °F (121 °C)
  • Jetable
  • Le support de sac HS10044H est UNIQUEMENT compatible avec le sac HS10320 de 2 L.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Élimination des matériels contaminés
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 500 / boîte
Conditionnement externe Boîte
Épaisseur (impériale) 63 mil
Dimensions (L x l) 8 x 12 in
Dimensions (L x l x H) 8 x 12 x 0,06 in
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 12 in
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 0,15 cm
Poids (impériale) 0,01 lb
Poids (métrique) 0,01 kg
Type de produit Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 L
Longueur (métrique) 20,3 cm
Largeur (métrique) 30,5 cm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm