Learn More
Bel-Art™ Sacs pour déchets biomédicaux avec ou sans étiquette d'avertissement
Code produit 11352154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
Couleur:
Concluant
Translucide
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Conditionnement
11352154 24 x 12 po (61 x 30 cm) Concluant 100 pièces
11392144 24 x 12 po (61 x 30 cm) Translucide 100 pièces
11302154 30 x 24 po (76 x 61 cm) Translucide 100 pièces
11362154 30 x 24 po (76 x 61 cm) Concluant 100 pièces
11312154 36 x 24 po (91 x 61 cm) Translucide 100 pièces
11372154 36 x 24 po (91 x 61 cm) Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11352154 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F131600009
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Élimination économique et sûre des pipettes usagées, des boîtes de Petri, des plaques de culture cellulaire multipuits, des flacons de culture cellulaire, des plaques de culture, des filtres à membrane et autres déchets à risque biologique.
Élimination économique et sûre des microtubes, boîtes de pétri, plaques de culture cellulaire multitaines, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane et autres déchets présentant un risque biologique
  • Ces sacs transparents en polypropylène pour déchets biologiques dangereux ont une épaisseur de 0,03 mm (1,5 mil).
  • Autoclavable à haute température jusqu'à un maximum de 135 °C (275 °F)
  • Peut également être utilisé comme couvercles de bidons de déchets conventionnels
Spécification
Capacité (métrique) 15 L
Certifications/Conformité ASTM D1709-98
Type de bouchon Attache de câble
Conception Symbole de risque biologique avec patch de stérilisation
Capacité (impériale) 3 gal.
Couleur Concluant
Dimensions (L x l) 24 x 12 po (61 x 30 cm)
Jetable Oui
Longueur (métrique) 61 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 30 cm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Élimination des pipettes, boîtes de Pétri, plaques de culture, filtres à membrane, etc. usagés
Largeur (impériale) 12 po
Longueur (impériale) 24 in
Épaisseur 1,5 mil (0,03 mm)
Matériau Polypropylène
Type de produit Sachet pour matières présentant un risque biologique