Learn More
Bel-Art™ Sacs pour déchets biomédicaux avec ou sans étiquette d'avertissement
Beschreibung
Élimination économique et sûre des microtubes, boîtes de pétri, plaques de culture cellulaire multitaines, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane et autres déchets présentant un risque biologique
- Ces sacs transparents en polypropylène pour déchets biologiques dangereux ont une épaisseur de 0,03 mm (1,5 mil).
- Autoclavable à haute température jusqu'à un maximum de 135 °C (275 °F)
- Peut également être utilisé comme couvercles de bidons de déchets conventionnels
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 35 L |
| Certifications/Conformité | ASTM D1709-98 |
| Type de bouchon | Attache de câble |
| Conception | Symbole de risque biologique avec patch de stérilisation |
| Capacité (impériale) | 9 gal |
| Couleur | Concluant |
| Dimensions (L x l) | 30 x 24 po (76 x 61 cm) |
| Jetable | Oui |
| Longueur (métrique) | 76 cm |
| Stérilité | Non stérile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?