Learn More
Heathrow Scientific™ Conteneur de biohazard Pipet Keeper
Code produit 30804795 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in)
8,89 x 11,43 x 41,91 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
30804795 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in)
30804789 8,89 x 11,43 x 41,91 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30804795 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur BH2006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    125.73€ / 50 pièces
    Économisez 38.27€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Collecte sécurisée et pratique des biohazards
  • Pipet keeper offre une solution fiable pour collecter les contaminants de laboratoire tout en maintenant les postes de travail propres et conformes
  • Construction robuste en carton avec des symboles visibles de danger biologique
  • Sommet auto-verrouillant et rabats refermables pour un confinement sécurisé
  • Facilement jetables après autoclavage selon la réglementation
  • Conception économique et conviviale
Spécification
Capacité (impériale) 2300 cc
Couleur Blanc, orange, Bleu
Dimensions (L x l x H) 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in)
Quantité 50/Cs.
Autoclavable Autoclavable
Matériau Cartón revestido de plástico
Type de produit Pipet Keeper