Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement sanguin de 10 ml pour adaptateurs pour nacelles de rotor BIOLiner™
Code produit 11884491 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 ml
40 x 50 ml
5/7 ml
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11884491 40 x 50 ml 4 pièces
11814501 5/7 ml 4 pièces
11804501 10 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11884491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    679.87€ / 4 pièces
    Économisez 190.13€
    21% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces adaptateurs de godet de rotor avec le godet de rotor BIOLiner pour obtenir un système complet.
Combinez les adaptateurs pour godets de rotor Thermo Scientific™ BIOLiner™ et le godet de rotor BIOLiner pour obtenir un système complet.
Informations de commande :
Des adaptateurs individuels et des emballages de flacons/adaptateurs sont proposés.
  • Plage de capacité : 3 L à 980 mL
  • Dimensions maximales du tube (D.E. x L) : 98 × 124 mm
Inclut :
Le modèle 75-003-692 comprend un flacon à fond plat de 750 mL avec tous les adaptateurs ronds pour le seau rond TX-750 et quatre adaptateurs de flacons coniques Corning™ de 500 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Tube conique de 50 ml
Capacité 40 x 50 ml
Diamètre max. du tube 30 mm
Longueur max. du tube 120 mm
Nb par paquet 4