Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes traitées de culture cellulaire BioLite
Code produit 11810765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11810765 35 mm -
11844335 60 mm 500 pièces
11815275 100 mm 200 pièces
11804125 150 mm 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11810765 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130180
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux boîtes traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Traitées pour la culture tissulaire
• Stériles, conformément aux normes ISO 11137, SAL 10-6
• USP de classe VI et non cytotoxiques
• Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 ml (puits)
Surface de culture 9,4 cm2
Matériau Polyéthylène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 3 ml
Nbre par carton 500
Nb par paquet 10
Hauteur (métrique) 10 mm
Hauteur (métrique) intérieure 9,3 mm
Diamètre (métrique) 35 mm