Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Code produit 11830765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm²
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Bouchon à joint
Ventilé
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
40 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Type de bouchon Conditionnement
11830765 25 cm2 Ventilé/Fermé 200 pièces
11884235 75 cm2 Ventilé/Fermé 100 pièces
11850845 175 cm2 Ventilé/Fermé 40 pièces
11849594 25 cm² Bouchon de transfert aseptique 200 pièces
11840765 75 cm² Bouchon de transfert aseptique 100 pièces
11845275 175 cm2 Bouchon de transfert aseptique 40 pièces
17844851 225 cm2 Ventilé 25 pièces
17854851 225 cm2 Bouchon à joint 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11830765 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130189
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux flacons traités pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garantis stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Dotés d’une surface traitée pour la culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific™ BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7 mL
Matériau Polystyrene
Nbre par carton 200/Cs.
Nb par paquet 5 Pk.
Type de produit Connecteur FEP
Revêtement de surface Collagène de queue de rat de type I
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Stérilité Stérile
Classe Classe VI
Forme du fond Plat
Type de bouchon Ventilé/Fermé
Surface de culture 25 cm2
Traitement de surface Aucun
Volume (métrique) de travail 7 mL