Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Microwell et boîtes multi-puits BioLite
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
24
48
96
Surface de culture:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) du puits:
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
Conditionnement:
50 pièces
Description
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire utilisés pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans ESB / EST
• Sans RNase / DNase
• Matière première de classe VI USP
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans ESB / EST
• Sans RNase / DNase
• Matière première de classe VI USP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Couvercle | Fermeture transparente incluse |
| Surface de culture | 0,75 cm2 |
| Array | 6 x 8 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Boîte à puits multiples |
| Volume (métrique) du puits | 0,5 mL |
| Nbre de puits | 48 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Traité pour la culture cellulaire |
| Afficher plus |