Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Microwell et boîtes multi-puits BioLite
Code produit 11889684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
24
48
96
Surface de culture:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) des puits:
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Surface de culture Volume (métrique) des puits Conditionnement
11889684 12 3,8 cm2 2 mL 50 pièces
11825275 6 9,6 cm2 3 mL 50 pièces
11874235 24 1,9 cm2 1 ml 50 pièces
11315890 24 1,9 cm2 1 ml 50 pièces
11820765 48 0,75 cm2 0,5 mL -
11835275 96 0,32 cm2 0,2 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11889684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130185
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux plaques traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire utilisés pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans ESB / EST
• Sans RNase / DNase
• Matière première de classe VI USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couvercle Fermeture transparente incluse
Surface de culture 3,8 cm2
Array 3 x 4
Couleur Transparent
Type de produit Boîte à puits multiples
Volume (métrique) des puits 2 mL
Nbre de puits 12
Stérilité Stérile
Traitement de surface Traités pour la culture cellulaire
Type de puits Plat
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 1 (emballage unitaire)