Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique, sans halogène, noirs, série 6000
Code produit 15741427 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
65 mm
110 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15741427 110 mm 1 pièce
15911021 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15741427 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 196516
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ruban sans halogène haute densité, excellente résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et résistance aux rayures.
  • Rubans sans halogène haute densité
  • Excellente résistance aux solvants
  • Résistance élevée à la chaleur et aux rayures
  • Compatible avec les imprimantes d’étiquettes Brady™ BBP12 et BBP11
  • Formule de ruban en résine
Spécification
Couleur Noir
Matériau Résine
Longueur (métrique) 70 m
Largeur (métrique) 110 mm
Alternate Part Number R6000HF-110X70/O