Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique, sans halogène, noirs, série 6000
Code produit p-7144727 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
65 mm
110 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15741427 110 mm 1 pièce
15911021 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15741427 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 196516
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ruban sans halogène haute densité, excellente résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et résistance aux rayures.
  • Rubans sans halogène haute densité
  • Excellente résistance aux solvants
  • Résistance élevée à la chaleur et aux rayures
  • Compatible avec les imprimantes d’étiquettes Brady™ BBP12 et BBP11
  • Formule de ruban en résine
Spécification
Couleur Noir
Matériau Résine
Longueur (métrique) 70 m
Largeur (métrique) 110 mm
Alternate Part Number R6000HF-110X70/O