Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à clipser
Code produit 11582652 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
19 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11582652 25 mm 50 pièces
11527153 19 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11582652
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la
  • Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
  • Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
  • Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s’adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d’un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
  • Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent
  • Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu’ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters
  • Amélioration de la croissance de la culture
  • Avec code couleur
  • Échange de gaz contrôlé
Spécification
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Type de produit Bouchon pour tube de culture
Couleur Noir
Quantité 50 paquet
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai sans rebord