Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope noires avec puits de réaction
Code produit 10777124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
12
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
10777124 12 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10777124 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 1216330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    323.55€ / 200 pièces
    Économisez 80.45€
    19% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les lames de microscope en crown glass Marienfeld Superior™ avec des cavités polies et soigneusement moulées pour les besoins de recherche en laboratoire.
  • Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
  • Conformément à la norme DIN ISO 8037/1
  • Dimensions approximatives : 76 x 26 mm
  • Épaisseur env. 1 mm (tolérance) ±0,05 mm)
  • Avec 90° bords du sol
  • Avec une zone de marquage mate et soyeuse d'environ 20 mm sur une face
  • Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
  • 50 pièces par boîte, 50 boîtes par carton
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2500
Nb par paquet 50
Edges 90°, rodé
Frosted Oui
Matériau Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 12
Couleur Noir
Certifications/Conformité VACARME ISO 8037/1
Type de coin 90°
Description Masque de couleur en résine époxy avec puits de réaction
Diamètre (métrique) 5 mm numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre
Quantité Boîte en carton de 50 pièces
Surface d’écriture Surface de marquage givrée en soie
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm