Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis en polypropylène noirs pour flacons d’échantillonnage en verre
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Spécialement conçu pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage à col vissant en verre Fisherbrand™
- Structure en polypropylène avec revêtement en feuille de métal
- S’adapte aux flacons de forme haute et trapue
- Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
- Les fioles d’échantillonnage à col vissant conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | PP avec revêtement AFM |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Taille du bouchon | 18 mm |