Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis en polypropylène noirs pour flacons d’échantillonnage en verre
Code produit 15314799 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Conditionnement:
300 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
15314799 22 mm 300 pièces
15304799 18 mm 300 pièces
15324799 28 mm 300 pièces
15384789 10 mm 300 pièces
15394789 15 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15314799
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Se vissent solidement sur le col fileté des flacons de prélèvement en verre de forme haute ou basse pour les fermer hermétiquement. Les bouchons à vis noirs en PP Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont revêtus d’une feuille de métal et disponibles en plusieurs tailles pour convenir à de nombreux flacons de forme haute ou basse.
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage à col vissant en verre Fisherbrand™
  • Structure en polypropylène avec revêtement en feuille de métal
  • S’adapte aux flacons de forme haute et trapue
  • Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
  • Les fioles d’échantillonnage à col vissant conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau PP avec revêtement AFM
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 22 mm