Description
- WHEATON™ Les flacons tubulaires pour drams sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent WHEATON™ Bouchons en polypropylène noir avec doublure en aluminium
- Les flacons et les bouchons conviennent au stockage, à la présentation, au prélèvement d'échantillons et aux applications pharmaceutiques.
- Les flacons sont munis d'un filetage à épaulement et s'adaptent aux bouchons de flacons en polypropylène noir à filetage à épaulement, avec revêtement en aluminium. Leur volume varie de 1,75 mL à 28 mL.
- Les bouchons pour flacons Dram sont disponibles uniquement en noir et sont fabriqués en polypropylène avec un revêtement en aluminium. Ils offrent de bonnes propriétés de barrière et une résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et à l'alcool.
- Les bouchons pour flacons de drams, doublés d'une feuille de polypropylène noir, sont vendus séparément pour correspondre à la taille des flacons et à la quantité par paquet.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 399/paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon à vis |