Learn More
WHEATON™ Bouchon à vis noir
Code produit 30286523 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
140/paquet
190/paquet
231/paquet
264/paquet
399/paquet
666/paquet
882/paquet
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30286523 666/paquet 666 pièces
30286506 882/paquet 882 pièces
30286528 399/paquet 399 pièces
30286513 231/paquet 231 pièces
30286516 264/paquet 264 pièces
30286511 190/paquet 190 pièces
30286515 140/paquet 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30286523 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 110060666
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchons tubulaires pour flacons de dram
  • WHEATON™ Les flacons tubulaires pour drams sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent WHEATON™ Bouchons en polypropylène noir avec doublure en aluminium
  • Les flacons et les bouchons conviennent au stockage, à la présentation, au prélèvement d'échantillons et aux applications pharmaceutiques.
  • Les flacons sont munis d'un filetage à épaulement et s'adaptent aux bouchons de flacons en polypropylène noir à filetage à épaulement, avec revêtement en aluminium. Leur volume varie de 1,75 mL à 28 mL.
  • Les bouchons pour flacons Dram sont disponibles uniquement en noir et sont fabriqués en polypropylène avec un revêtement en aluminium. Ils offrent de bonnes propriétés de barrière et une résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et à l'alcool.
  • Les bouchons pour flacons de drams, doublés d'une feuille de polypropylène noir, sont vendus séparément pour correspondre à la taille des flacons et à la quantité par paquet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Quantité 666/paquet
À utiliser avec (équipement) Flacon
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon à vis