Learn More
Brady™ Ruban de signalisation noir et jaune
Code produit 10112274 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10112274 33 m x 50 mm 1 ROLL
11761036 33 m x 38 mm 1 ROLL
11781036 33 m x 75 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112274 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 255312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.20€
    27.36€ / 1 rouleaux
    Économisez 7.84€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt. Ce ruban de signalisation noir et jaune est un film adhésif de signalisation destiné au marquage des piliers, des pylônes, des bords de murs et des arches de portail.
  • Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt.
  • Film de signalisation auto-adhésif pour le marquage des piliers, des pylônes, des bords de murs et des arches de portail.
Spécification
Alternate Part Number 255312
Description Ruban de signalisation - Jaune/Noir
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
À utiliser avec (application) Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport
Longueur (impériale) 108.3 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 0,138 mm
Largeur (impériale) 1,97 in
Largeur (métrique) 50,00 mm
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Noir, Jaune