Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
Code produit 11798138 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
7/16
Limite d’erreur:
± 0,06 ml
±0,04 ml
±0.025 ml
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Limite d’erreur Conditionnement
11798138 1 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
11864000 2 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
10169850 5 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
11874160 20 ml 10/19 ±0,04 ml -
11854170 25 ml 10/19 ±0,04 ml 2 pièces
11878341 50 ml 12/21 ± 0,06 ml 2 pièces
11613199 10 ml 10/19 ±0,04 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11798138 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 36401
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
  • Comprend un bouchon en polypropylène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité Certificats d’étalonnage DIN EN ISO 1042, USP et DAkkS disponibles sur demande.
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ±0.025 ml
Nbre par carton 2 pièces
Tolérance ±0,025 mL
Graduated Oui
Classe A
Forme du fond Trapézoïdal
Taille du bouchon 7/16