Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
Code produit 11864000 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
7/16
Limite d’erreur:
± 0,06 ml
±0,04 ml
±0.025 ml
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Limite d’erreur Conditionnement
11864000 2 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
11798138 1 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
10169850 5 ml 7/16 ±0.025 ml 2 pièces
11874160 20 ml 10/19 ±0,04 ml -
11854170 25 ml 10/19 ±0,04 ml 2 pièces
11878341 50 ml 12/21 ± 0,06 ml 2 pièces
11613199 10 ml 10/19 ±0,04 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11864000 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 36402
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
  • Comprend un bouchon en polypropylène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité Certificats d’étalonnage DIN EN ISO 1042, USP et DAkkS disponibles sur demande.
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ±0.025 ml
Nbre par carton 2 pièces
Tolérance ±0,025 mL
Graduated Oui
Classe A
Forme du fond Trapézoïdal
Taille du bouchon 7/16