Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
Code produit 11884160 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Type de goulot:
Large
Étroit
Limite d’erreur:
± 0,06 ml
± 0,10 ml
± 0,15 ml
±0,04 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Conditionnement:
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de goulot Limite d’erreur unitSize
11884160 20 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml 2 pièces
10504021 1000 ml 24/29 Étroit ±0.4 ml -
11623209 5 ml 10/19 Large ±0,04 ml 2 pièces
11633209 10 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml 2 pièces
11894020 25 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml 2 pièces
11653209 50 ml 14/23 Large ± 0,10 ml 2 pièces
11824170 50 ml 12/21 Étroit ± 0,06 ml 2 pièces
11804030 100 ml 14/23 Étroit ± 0,10 ml 2 pièces
11814030 200 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml -
11844180 250 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml -
11814170 500 ml 19/26 Étroit ±0.25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11884160 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 37446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.96€
    77.11€ / 2 pièces
    Économisez 50.85€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté ambré et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en verre protège les liquides photosensibles contre toute détérioration. Numéro de lot et certificat fournis dans l’emballage. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • En verre borosilicaté ambré
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
  • Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
  • Numéro de lot et certificat inclus avec l’emballage.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande.
Matériau du bouchon Verre
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ±0,04 ml
Type de goulot Étroit
Nbre par carton 2 pièces
Tolérance ±0,04 mL
Classe A
Taille du bouchon 10/19