Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Bouchon en PP inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
- Certificat de lot USP inclus. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | plusmn; 0,05 ml |
| Nbre par carton | 2 pièces |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 12/21 |