Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™
Code produit 10356522 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10356522 1000 ml 24/29 1 pièce
11814180 5 ml 10/19 2 pièces
10113352 50 ml 12/21 2 pièces
15527841 20 ml 10/19 2 pièces
11824180 10 ml 10/19 2 pièces
10163542 25 ml 10/19 2 pièces
10778904 100 mL 14/23 2 pièces
10663543 200 ml 14/23 2 pièces
10081382 250 ml 14/23 2 pièces
10346522 500 ml 19/26 2 pièces
10521623 2000 ml 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10356522 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36953
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ est fournie avec un bouchon en PP et un certificat de lot USP. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • En verre borosilicaté de classe A.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Bouchon en PP inclus.
  • Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
  • Certificat de lot USP inclus. Certificat individuel USP disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,30 ml
Nbre par carton 1 pièce
Classe A
Taille du bouchon 24/29