Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™
Code produit 10428952 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10428952 10 ml 1 pièce
10359951 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428952 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 22761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.24€
    335.76€ / 1 pièces
    Économisez 71.48€
    17% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Burette automatique BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral et robinet d’arrêt en PTFE.
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Robinet d’arrêt intermédiaire pour le recyclage des liquides résiduels
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du f
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,02 mL
Comprend Bande Schellbach bleue
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral, robinet d’arrêt en PTFE
Garantie 12 mois
Type Burette