Learn More
BRAND™ Pycnomètre étalonné en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Code produit 10747981 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10747981 25 ml 1 pièce
10663561 10 ml 1 pièce
10693371 5 ml 1 pièce
10748171 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10747981 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 43320
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
Pycnomètres Gay-Lussac fabriqués en verre borosilicaté.
  • Conformes aux normes DIN ISO 3507
  • Étalonnés pour leur volume contenu (TC, In).
  • Certificat individuel inclus.
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire.
  • Dessus du bouchon finement poli.
  • Le volume en cm³ est spécifique, avec une précision à 3 décimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 pièce
Type Gay-Lussac
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Pycnomètre