Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Code produit 15198635 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15198635 250 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15198635 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.83€
    67.40€ / 2 pièces
    Économisez 50.43€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend une base hexagonale en verre pour une grande stabilité. Bec verseur facilitant le versement sans éclaboussures.
  • Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
  • Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
  • Classe A, marquage DE-M
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Graduations imprimées en bleu
  • Comprend un certificat de lot USP
  • Certificat individuel USP également disponible sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 250 ml
Comprend Certificat de lot USP
Balance Marquage DE-M
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ±1 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 335 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788, USP
Tolérance ±0,5 ml
Type de produit Bouteille graduée