Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
Code produit 11303894 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11303894 100 ml 1 ml 2 pièces
11313894 250 ml 2 ml 2 pièces
10597561 1000 ml 10 ml 1 pièce
11323894 500 ml 5 ml 2 pièces
11884150 50 ml 1 ml 2 pièces
11863990 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11873990 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11874150 5 ml 0,1 mL 2 pièces
10799701 2000 ml 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11303894 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.44€
    30.50€ / 2 pièces
    Économisez 13.94€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN ISO 4788
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
  • Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Certificat de lot
Balance Marquage DE, graduations courtes en émail bleu
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 1 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 260 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±0,5 ml
Type de produit Éprouvette graduée