Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
Code produit. 11313894 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Graduations unitSize
11313894 250 ml 2 ml 2 pièces
11303894 100 ml 1 ml 2 pièces
10597561 1000 ml 10 ml 1 pièce
11323894 500 ml 5 ml 2 pièces
11884150 50 ml 1 ml 2 pièces
11863990 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11873990 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11874150 5 ml 0,1 mL 2 pièces
10799701 2000 ml 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit. 11313894 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32148
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN ISO 4788
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
  • Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 335 mm
Tolerance Metric ±1 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 250 ml
Comprend Certificat de lot
Balance Marquage DE, graduations courtes en émail bleu
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 2 ml