Learn More
BRAND™ Fioles jaugées classe A Blaubrand™ ETERNA™
Code produit 11894000 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Type de goulot:
Large
Étroit
Limite d’erreur:
± 0,06 ml
± 0,08 ml
± 0,1 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
±0,04 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de goulot Limite d’erreur Conditionnement
11894000 50 ml 14/23 Large ± 0,08 ml 2 pièces
11864150 100 ml 14/23 Étroit ± 0,1 ml 2 pièces
11643199 25 ml 12/21 Large ± 0,06 ml 2 pièces
10400181 1000 ml 24/29 Étroit ±0.4 ml 1 pièce
10410181 2000 ml 29/32 Étroit ± 0,6 ml 1 pièce
15517841 20 ml 12/21 Large ± 0,06 ml 2 pièces
11884000 50 ml 12/21 Étroit ± 0,06 ml 2 pièces
11804010 200 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml 2 pièces
11824010 500 ml 19/26 Étroit ±0.25 ml 2 pièces
11633199 5 ml 10/19 Large ±0,04 ml 2 pièces
11653199 10 ml 10/19 Large ±0,04 ml 2 pièces
11874000 20 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml 2 pièces
11814010 250 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11894000 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36848
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Les fioles jaugées BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ de classe A sont calibrées pour contenir une quantité précise de liquide à une température donnée. Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,08 ml
Type de goulot Large
Nbre par carton 2/boîte
Graduated Oui
Classe A
Type de bouchon Bouchon
Taille du bouchon 14/23