Description
- Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
- Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
- Classe A, marquage DE-M
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations imprimées en bleu
- Comprend un certificat de lot USP
- Certificat individuel USP également disponible sur demande
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788, USP |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Tolerance Metric | ±0,17 ml |
| Type | Bouteille graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Afficher plus |