Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Code produit 15230908 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15230908 100 ml 2 pièces
15260908 1000 ml 1 pièce
15290898 10 ml 2 pièces
15210908 50 ml 2 pièces
15287289 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15230908 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32838
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend une base hexagonale en verre pour une grande stabilité. Bec verseur facilitant le versement sans éclaboussures.
  • Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
  • Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
  • Classe A, marquage DE-M
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Graduations imprimées en bleu
  • Comprend un certificat de lot USP
  • Certificat individuel USP également disponible sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Certificat de lot USP
Balance Marquage DE-M
Graduations 1 ml
Limite d’erreur plusmn;0,5 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 260 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788, USP
Tolérance ±0,25 ml
Type de produit Bouteille graduée